H3167
(2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride, (+)-(2S,3S)-2-(3-chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol hydrochloride, (2S,3S)-2-(3-Chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol hydrochloride, GW 353162, Radafaxine hydrochloride, SS-hydroxybupropion hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥12 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.C[C@@H]1NC(C)(C)CO[C@@]1(O)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H/t9-,13+;/m0./s1
ORXTVTDGPVINDN-BTJVGWIPSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
These distinct transporters, NET, DAT and SERT, respectively, are of particular clinical interest because they are the molecular targets for many antidepressants as well as drugs of abuse, such as cocaine and the amphetamines.