Documenti fondamentali
H1542
Sigma-Aldrich
HPI-1 hydrate
Sinonimo/i:
2-Methoxyethyl 1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-(3-hydroxyphenyl)-7-(2-methoxyphenyl)-2-methyl-5-oxo-3-quinolinecarboxylate, Hedgehog Pathway Inhibitor 1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29NO6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.52 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.COCCOC(=O)C1=C(C)NC2=C(C1c3cccc(O)c3)C(=O)CC(C2)c4ccccc4OC
InChI
1S/C27H29NO6.H2O/c1-16-24(27(31)34-12-11-32-2)25(17-7-6-8-19(29)13-17)26-21(28-16)14-18(15-22(26)30)20-9-4-5-10-23(20)33-3;/h4-10,13,18,25,28-29H,11-12,14-15H2,1-3H3;1H2
BOASXIAGFOONSK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
HPI-1 is a Hedgehog pathway inhibitor; Gli1/Gli2 inhibitor.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)