GE80-1129-46
IEF sample application piece, for MultiPhor™ II
pack of 200 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 200 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80112946
Descrizione generale
Samples can be applied on the surface of the gels either by pipetting on pieces from cellulose-cotton, which are placed on the gel surface at the optimal pH location, or on to a silicone applicator strip with sample holes, laid on the gel surface.
Note legali
MultiPhor is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)