GE80-1129-33
GelBond Film 84 X 94 mm, (Pkg/50)
Cytiva 80-1129-33, pack of 50 pieces
Confezionamento
pack of 50 pieces
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80-1129-33
Disponibilità
not available in Japan
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
GelBond PAGfilm is a polyester film with a treated surface which binds to the agarose gel.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)