Documenti fondamentali
GE27-4110-02
Poly (A)
Cytiva 27-4110-02, pack of 500 mg
Sinonimo/i:
Poly(A) RNA, Polyadenylic acid
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.51
Confezionamento
pack of 500 mg
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-4110-02
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Poly(A) is a ribonuclease tested, single-stranded RNA homopolymer, with an average chain length of >200 nucleotides.
Azioni biochim/fisiol
In drug development research, poly(A) (polyadenylic acid) can be employed to assess the binding of potential therapeutic drugs to mRNA.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)