GE17-1181-01
RESOURCE™ RPC
Cytiva 17-1181-01, pack of 1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
matrix surface
Caratteristiche
autoclavable 20 min at 121°C
Confezionamento
pack of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-1181-01
Parametri
flow rate
580 psi
Dimensioni del letto
6.4 mm × 30 mm
Volume del letto
1 mL
Matrice
polystyrene/divinylbenzene
Dimens. media delle particelle
15 μm (monosized)
cleaning
1-14
Intervallo di esercizio
1-12
Capacità
~10 mg binding capacity
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Wide pH range (1-12), outstanding selectivity, chemical resistance, high capacity, and high resolution at high flow rates.
- Excellent scalability, from RESOURCE™ to FineLINE columns.
- using ÄKTATM design and other high-performance liquid chromatography systems.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)