GBL105100
Grace Bio-Labs Super G blocking buffer
volume 100 mL, sterile
Sinonimo/i:
blocking solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NA.25
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 105100
Volume
100 mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Super G Blocking Buffer optimizes the use of nitrocellulose for protein assays using fluorescence detection. Results with Super G show significant reduction in fluorescence background while maintaining the high protein-binding capacity of porous nitrocellulose. Purified, protein-free solution has high binding efficiency to nitrocellulose for rapid and more comprehensive blocking of non-specific protein binding.
- Ultra-pure reagent
- Optimized for nitrocellulose
- Ready-to-use 1x concentration
- Protein-free solution
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL105100-1EA | 4061834380009 |