GBL103220
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
wells, 2, well diam. × depth 15 mm × 1.5 mm, well capacity (300-500 μL)
Sinonimo/i:
reusable slide gasket, reusable slide well
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear silicone
Sterilità
(non-sterile)
non-sterile
Caratteristiche
wells 2
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 103220
Lungh. × largh. esterne
61 mm × 24 mm
Superficie del pozzetto
1.8 cm2
Capacità del pozzetto
(300-500 μL)
Diam.pozzetto × prof.
15 mm × 1.5 mm
Pozzetti
2
Descrizione generale
Applicazioni
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)