G9654
Gentamicin-Glutamine
solution, suitable for cell culture, BioReagent
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gentamicin-Glutamine solution, with 200 mM L-glutamine and 5 mg gentamicin per mL in tissue culture grade water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
0.1 μm filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
liquid
Potenza
5-6 mg per mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Antimicrobial spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria, and mycoplasma.
Componenti
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture