G9152
Anti-Galactocerebroside antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Galactocerebroside Antibody, Galactocerebroside Antibody - Anti-Galactocerebroside antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
dot blot: 1:50 using galactocerebroside I and II
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GALC(2581)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- for dot-blot immunoassay and western blot analysis of mouse brain homogenates
- as a primary antibody at a working dilution of 1:50 for immunostaining of muscle tissue of Rana pipiens frogs
- as a primary antibody at a working dilution of 1:500 in immunofluorescence and immunohistochemistry using primary human astroglia
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?