G5422
β-Glicerofosfato
≤1.0 mol % L-α-isomer
Sinonimo/i:
BGP, Glicerolo 2-fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Stato
powder
Impurezze
≤0.1% Inorganic phosphorus
≤1.0 mol % L-α-isomer
Punto di fusione
102-104 °C (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Qualità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?