Documenti fondamentali
EP5910763000
Adapter for Eppendorf® Rotor S-4xUniversal-Large
0.5-2mL micro test tubes, rotor S-4xUniversal
Sinonimo/i:
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.15
Caratteristiche
0.5-2mL micro test tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
5910763000
Compatibilità
rotor S-4xUniversal
Descrizione generale
2 microtest tube adapters to enable use of 1.5 to 2 mL tubes in rotor S-4xUniversal
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)