EP5895101003
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x1000, to hold, 4 x 1,000 mL buckets, without buckets
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 4 x 1,000 mL buckets
to hold 4 x plate/tube buckets
swing-bucket rotor
without buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5895101003 (Global)
Parametri
3,153 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5920R
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)