EP5895121004
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x750, aerosol tight, without buckets
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 4 x 750 mL round buckets ((aerosol-tight compatable) inc plate carrier)
to hold 4 x plate buckets
aerosol tight
swing-bucket rotor
without buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5895121004 (Global)
Parametri
4,800 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5920R
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)