Documenti fondamentali
EP5825744004
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x wide neck bottle 750 mL, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
capacity 1 x wide neck bottle 750 mL
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825744004 (Global)
Parametri
3,146 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
150 mm
Diametro
104 mm
Compatibilità
for use with 750 mL round bucket
Descrizione generale
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5825744004-2EA4061835078837