EP5820708000
Wide Neck Bottle for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, pack of 2, capacity 750 mL
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene bottle
round
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820708000 (Global)
Parametri
3250 × g max. RCF
Capacità
750 mL
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- The bottle is made of polypropylene and supplied with a screw cap
- Compatible for rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5820708000-2EA | 4061835079216 |