EP5825723007
Adapter for Eppendorf® Rotor A-4-81/S-4x500
for 80 - 120mL round-bottom tubes, used with rotor A-4-81/S-4x500
Sinonimo/i:
Centrifugation adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.15
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825723007
Compatibilità
used with rotor A-4-81/S-4x500
Descrizione generale
Adapter for 80 - 120mL round-bottom tubes, for rotor A-4-81/S-4x500, set with 2 pieces
Applicazioni
CENTRIFUGATION
Caratteristiche e vantaggi
for 1 round-bottom tube 80 – 120 mL, for Rotor A-4-81 and Rotor S-4x5002 pcs.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5825723007-1EA | 4065271090767 |