Documenti fondamentali
EP5810748003
Eppendorf® Adapter
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500, set of 2 pieces
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500
Confezionamento
set of 2 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5810748003
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 250 mL reactangular bucket
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)