EP5804789008
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 14 x 2.6-8 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
Caratteristiche
holds 14 x 2.6-8 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804789008 (Global)
Parametri
3,136 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
115 mm
Diametro
13 mm
Compatibilità
for use with 250 mL round buckets
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5804789008-2EA | 4061835078875 |