EP5804772008
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 15-18 mL, set of 2 pieces
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 1 tube 15-18 mL
Confezionamento
set of 2 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804772008
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor F-34-6-38
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5804772008-2EA | 4022536223698 |