Documenti fondamentali
EP5804726006
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804726006
Parametri
14,000 max. RCF (20,817 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descrizione generale
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)