Documenti fondamentali
EP5427753001
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight 
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight 
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427753001
Parametri
14,000 max. RCF (20,817 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5430/5430R
Descrizione generale
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)