EP5804771001
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 2 tubes 7-15 mL, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 2 tubes 7-15 mL
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804771001
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor F-34-6-38
Descrizione generale
- For 2 round-bottom tubes 7–15 mL.
- For use with Rotor F-34-6-38.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5804771001-2EA | 4022536223681 |