EP5702745006
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 1.5 - 2 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702745006
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 100 mL round buckets
Descrizione generale
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)