EP5427727000
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427727000
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)