EP5702000365
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters, AC/DC input, UK plug
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
230 V AC, UK plug
Caratteristiche
CE compliant
to hold 4 100 mL round buckets
to hold 4 50 mL conical tubes
to hold 8 15 mL conical tubes
incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters
Produttore/marchio commerciale
5702000365
Eppendorf® 5702000365
Eppendorf®
Parametri
3000 × g
4400 rpm
tecniche
centrifugation: suitable
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)