Documenti fondamentali
EP5702000065
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
w/o rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, AC/DC input, UK plug
About This Item
Codice UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
Ingresso CA/CC
230 V AC, UK plug
Caratteristiche
CE compliant
w/o rotor
Produttore/marchio commerciale
5702000065
Eppendorf® 5702000065
Eppendorf®
Parametri
3000 × g
4400 rpm
tecniche
centrifugation: suitable
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)