EP5427738002
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 9-15 mL, bore size (large), pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 1 x 9-15 mL
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427738002
tecniche
centrifugation: suitable
Dimensioni foro
(large)
Compatibilità
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)