EP5427720006
Eppendorf® Rotor Lid
for F-45-64-5-PCR
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for F-45-64-5-PCR
Produttore/marchio commerciale
5427720006
Eppendorf® 5427720006
Eppendorf®
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5430 R
for use with 5430
Descrizione generale
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)