EP022822209
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-40-36-12, non aerosol tight, (36 x 1.5 mL flat-bottom tubes)
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 36 x 1.5 mL flat-bottom tubes
to hold 36 x 12 x 32 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022822209 (NA)
tecniche
centrifugation: suitable
Capacità
(36 x 1.5 mL flat-bottom tubes)
Compatibilità
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)