Documenti fondamentali
EP0113005106
Eppendorf® Rotor Key
Sinonimo/i:
Centrifuge Rotor Key
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.15
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0113005106
Descrizione generale
rotor key
Applicazioni
CENTRIFUGATION
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)