Documenti fondamentali
EP0030120086
Microprovette Eppendorf® Safe-Lock
capacity 1.5 mL, colorless, pack of 1000 ea
Sinonimo/i:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
Materiali
cap (snap cap)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Caratteristiche
graduations
neck thread Push fit
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030120086
Capacità
1.5 mL
Tipo di binding
low binding surface
Descrizione generale
Le microprovette Eppendorf® Safe-Lock proteggono i campioni grazie a un′eccellente stabilità durante la centrifugazione, assicurano una tenuta ottimizzata e prevengono efficacemente l′evaporazione dei campioni.
Caratteristiche e vantaggi
  • Il coperchio Eppendorf® Safe-Lock impedisce l′apertura involontaria della provetta durante l′incubazione e la conservazione, assicurando la massima protezione del campione. Questa caratteristica è particolarmente importante quando si lavora con campioni preziosi o con tamponi contenenti detergenti come il SDS.
  • Il polipropilene assicura un′elevata resistenza alle sostanze chimiche, alle sollecitazioni meccaniche e alle temperature estreme.
  • Il prodotto è realizzato senza agenti scivolanti, plastificanti e biocidi, ovvero sostanze che possono percolare dalla plastica nel campione compromettendo i risultati del saggio immunologico.
  • g-Safe®: l′eccezionale stabilità durante la centrifugazione fino a 30.000 × g previene eventuali perdite di campione dovute alla rottura della provetta e garantisce la massima sicurezza quando si lavora con campioni pericolosi.
  • Tenuta precisa del coperchio per assicurare minime percentuali di evaporazione durante la conservazione a lungo termine.
  • Grande coperchio smerigliato e spazio per l′etichettatura sul fianco.
  • Funzionalità garantita da -86 a 100 °C.
  • Autoclavabile da aperta (121 °C, 20 min).
  • Il coperchio ribaltabile Eppendorf ®Safe-Lock fornisce una protezione aggiuntiva che evita l'apertura involontaria durante l'incubazione e la conservazione.
  • A prova di g®: fornisce una elevata stabilità durante la centrifugazione e previene la perdita di campione dovuta alla rottura della provetta.
  • Le ottime proprietà di tenuta garantiscono sicurezza nel caso di campioni pericolosi e tassi di evaporazione minimi durante la conservazione a lungo termine.
  • Le ampie superfici presentii sul coperchio opaco e sul lato della provetta consentono di contrassegnare facilmente il campione.
  • Adatta a temperature comprese tra -86 °C e 100 °C
  • Autoclavabile aperta (121 °C, 20 min).
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)