EP0030108310
Eppendorf® DNA LoBind tubes
capacity 5.0 mL, PCR clean, pack of 200 ea (4 bags of 50 ea)
Sinonimo/i:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
PCR clean
neck thread Push fit
Confezionamento
pack of 200 ea (4 bags of 50 ea)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030108310
tecniche
PCR: suitable
Capacità
5.0 mL
Tipo di binding
low binding surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)