EMU219941
MISSION® esiRNA
targeting mouse SSH1
About This Item
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GCAACCTGGAAACTGTCAGCCAAGAGTCACATTCAGATATGTACACGCAAGCCAGGGCTACGGCTTGGTTGTTAAGAGTGTGTGCCTGACATGCACCAGGCTCTCAGTTTTGATGCCCAGAAACCGTAAAACCAGGCACGGTTGCGCACGCGTACGGAAATTCCAACACTGGAGGTGCAAGCAGAAGGATTAGAAGTCATCTTCAGCTACATGGTGAGTTTTAGGCCAGCCTGGTGGAGAGAAAAAGAAAATGTGTGCGGACATACAAAATACAGTTTGCAACATGTCAAGGAACCACATTGGCGAGGTCACTGCAG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... SSH1(231637)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 1