Key Documents
CSTVRS
Sigma-Aldrich
shRNA MISSION®
Custom Lentiviral Particles
About This Item
Codice UNSPSC:
41106609
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
tecniche
capture ELISA: 106 VP/mL using p24
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
La nostra vasta offerta di prodotti shRNA comprende oltre 150.000 costrutti di shRNA pre-clonati mirati a oltre 15.000 geni umani e 15.000 geni murini. La libreria è disponibile in: set di famiglie di geni; raccolte di geni correlate a specifiche classi funzionali quali le chinasi e i canali ionici; set di bersagli genetici; set di cloni di shRNA mirati al gene preferito e cloni di shRNA individuali. La nostra piattaforma di produzione di shRNA e lentivirus utilizza laboratori dedicati, dotati di apparecchi robotici e sistemi avanzati per la manipolazione dei liquidi e la gestione delle informazioni di laboratorio (LIMS), per fornire un livello superiore di qualità e assistenza per ogni esigenza di ricerca in ambito RNAi.
Sigma fornisce soluzioni innovative per la ricerca accademica, la ricerca biotecnologica e la scoperta di nuovi farmaci. I nostri eccellenti sistemi, attrezzature e personale vi assicurano gli strumenti di altissima qualità di cui avete bisogno.
Clonaggio personalizzato - Ora con TurboGFP
Ci sono situazioni in cui il classico metodo di selezione per linee cellulari stabili o semi-stabili non è attuabile o non risulta essere la scelta migliore. Inoltre, può esserci l′esigenza di una selezione diversa dalla classica selezione con puromicina, come nel caso di espressione di più shRNA o di espressione di shRNA concomitante con espressione di un transgene.
In risposta a tali esigenze Sigma ha prodotto dei vettori contenenti tGFP. Questo vettore mantiene tutti gli elementi del vettore pLKO.1, ma sostituisce il gene per la resistenza alla puromicina con la TurboGFP. Il team di bio-produzione MISSION di Sigma può personalizzare il vettore con una sequenza shRNA TRC o con una sequenza shRNA a scelta. La presenza della TurboGFP nel vettore consente una rapida stima dell'efficienza di trasduzione e la selezione veloce e automatizzata delle popolazioni cellulari che esprimono stabilmente shRNA. La selezione mediante GFP fornisce un metodo alternativo nel caso in cui le cellule esprimano già stabilmente la resistenza alla puromicina Offriamo inoltre il vettore pLKO.1-puro-CMV-tGFP. Questo vettore consente di scegliere tra selezione mediante GFP o puromicina, tutte col vettore di espressione shRNA
Per una selezione mediante una seconda classe di antibiotici, offriamo inoltre dei vettori contenenti il​gene della resistenza alla neomicina. Si tratta dei due vettori pLKO.1-hPGK-Neo e pLKO.1-CMV-Neo. Le cellule che esprimono stabilmente gli shRNA possono essere selezionate mediante G418 (codice prodotto A1720). Come per la puromicina, sarà necessario generare un profilo di citotossicità per la particolare linea cellulare in esame. Si può seguire come esempio lo stesso protocollo della puromicina usando però la G418 invece della puromicina Come punto di partenza per la selezione di costrutti shRNA nelle cellule A549, è stata utilizzata una concentrazione 1 mg/mL di G418.
Il servizio include clonaggio, sequenziamento, preparazione del DNA (500 ng) e preparazione lentivirale (200 μL a 1 x 106 VP/mL, titolo minimo mediante test p24). I preparati di DNA e virali saranno pronti per essere spediti dopo 4-6 settimane dal momento in cui viene effettuato l'ordine. Per ordinare visita la nostra pagina di ordinazione personalizzata shRNA o contatta il tuo rappresentante di vendita Sigma Life Sciences.
Particelle lentivirali su larga scala e ad alto titolo
Sigma dispone di una versatile piattaforma per la produzione virale ad alto rendimento o su larga scala della maggior parte dei vettori lentivirali basati su HIV-1. Il formato standard della collezione shRNA MISSION TRC è 200 μL, con titolo minimo 1 x 106 VP/mL (tramite saggio p24) Qualsiasi clone, set di target o controllo può essere prodotto a volumi maggiori con la stessa specifica di titolo minimo o con titoli più alti. L′opzione di titolo più alta da noi fornita è 109 VP/mL. Possiamo inoltre fornire preparazioni virali personalizzate su larga scala e ad alto titolo, utilizzando cloni inviati dal cliente (previa verifica della compatibilità con il nostro sistema). I processi affidabili e ottimizzati forniti da Sigma consentono di risparmiare tempo e di ridurre la variabilità degli esperimenti di trasduzione. Per una verifica dei prezzi o per inviare una richiesta di preventivo relativo a uno specifico progetto, utilizzare il nostro modulo di richiesta personalizzata MISSION.
Altre note
Per ordinare uno dei nostri servizi shRNA personalizzati, visita servizio clienti shRNA, o inviaci un′e-mail a MISSIONRNAi@sial.com.
Per visionare i protocolli e i dati applicativi, visitare sigma.com/shrna.
Note legali
L′utilizzo di questo prodotto è soggetto a uno o più contratti di licenza.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Constantinos Kolliopoulos et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 80, 29-45 (2018-09-09)
The glycosaminoglycan hyaluronan has a crucial role in tissue organization and cell signaling. Hyaluronan accumulates in conjunction with rapid tissue remodeling during embryogenesis, as well as in inflammatory conditions and cancer. We report a negative correlation between the expression of
Min Ling et al.
Cell & bioscience, 7, 27-27 (2017-05-27)
Bone degenerative disorders like osteoporosis may be initiated by age-related shifts in anabolic and catabolic responses that control bone homeostasis. Although there are studies suggesting that metabolic changes occur with stem cell differentiation, the molecular mechanisms governing energy metabolism and
Ermira Pazolli et al.
Cancer research, 69(3), 1230-1239 (2009-01-22)
Alterations in the tissue microenvironment collaborate with cell autonomous genetic changes to contribute to neoplastic progression. The importance of the microenvironment in neoplastic progression is underscored by studies showing that fibroblasts isolated from a tumor stimulate the growth of preneoplastic
Articoli
MISSION shRNA reduce the expression of specific target genes by targeting the specific mRNA therefore reducing the corresponding protein expression.