CLS6520
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well polycarbonate PCR plate lid, non-sterile, 25/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate lids, 96 well microplate lids, 96 well microtiter plate lids, 96 well plate lids, PCR plate lids
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate
polycarbonate plate
round wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 1
case of 25
Produttore/marchio commerciale
Corning 6520
tecniche
PCR: suitable
Misura
96 wells
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Categorie correlate
Descrizione generale
- Polycarbonate lids are thermally stable up to 135°C and can be used on Thermowell 96 well polycarbonate plates (fits CLS6510, CLS6511 and CLS6514) with oil overlays
- Lids are intended to be covers only and do not prevent evaporation
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS6520-25EA | 4061831709483 |