CLS480140
Corning® LSE™ Adapters
for 10/15 mL tubes in 50 mL rotor, 6/cs
Sinonimo/i:
centrifuge rotor tube adapters, centrifuge tube adapters
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.56
Prodotti consigliati
Confezionamento
case of 6
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 480140
Compatibilità
suitable for (for use with Corning LSE compact centrifuge)
Categorie correlate
Descrizione generale
These are optional adapters for Corning LSE compact centrifuge rotors: CLS480136, CLS480137, CLS480138; CLS480139
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)