Documenti fondamentali
Z514934
Rubber Adapter Sleeve for Kimax® High Strength Centrifuge Tube
Sinonimo/i:
45550-15
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.11
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 45550-15
Kimble®
tecniche
centrifugation: suitable
Applicazioni
15mL Centrifuge Tube Rubber Adapter Sleeve
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z514934-2EA4061832902159