CLS400084
Support rod for Corning® hot plates and stirrers
stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.73
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Produttore/marchio commerciale
Corning 400084
diam. × lung.
5/16 in. × 12 in.
Descrizione generale
These 5/16 x 12 inch stainless steel support rods screw into the base of Corning PC-200/210/220 series hot plate/stirrers.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)