Documenti fondamentali
CLS3844
Corning® 384 well plate, clear, poly-D-Lysine, with lid
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid, case of 100
Sinonimo/i:
Corning® 384 well microplate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali:
clear polystyrene
flat bottom
polystyrene plate
Misura:
384 wells
Volume pozzetto:
95 μL
Volume di lavoro pozzetto:
20-80 μL
Materiali
clear polystyrene
flat bottom
polystyrene plate
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Corning 3844
Disponibilità
available only in South Korea
Misura
384 wells
Volume pozzetto
95 μL
Volume di lavoro pozzetto
20-80 μL
Colore
clear
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)