Documenti fondamentali
CLS3656
Corning® 384 well microplate
clear polypropylene, round bottom, sterile, lid: no, pack of 25
Sinonimo/i:
384 multiwell plate, 384 well assay plate, 384 well general storage plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali:
clear bottom
clear polypropylene
round bottom
square wells
Misura:
384 wells
Volume pozzetto:
95 μL
Volume di lavoro pozzetto:
15-70 μL
Materiali
clear bottom
clear polypropylene
round bottom
square wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
microplate for general storage and assays
plate format: 384 well standard
Confezionamento
case of 100
pack of 25
Produttore/marchio commerciale
Corning 3656
Misura
384 wells
Volume pozzetto
95 μL
Volume di lavoro pozzetto
15-70 μL
Colore
clear
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Resistant to many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Total well volume 95 μL; working volume 15-70 μL
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)