CLS354577
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Culture Slide
capacity 4 well
Sinonimo/i:
slides, chambers
Confezionamento
pkg of 12 ea (3 packs )
Produttore/marchio commerciale
Corning 354577
Capacità
4 well
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)