Key Documents
PEZGS0416
Millipore
Vetrini Millicell® EZ
4-well glass chamber slide, 1.7 cm2/well, 16/pk, sterile
Sinonimo/i:
Vetrini con camere di coltura, coprivetrini a 4 pozzetti
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiali
polypropylene wells
polystyrene lid
soda-lime glass slide
Livello qualitativo
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Caratteristiche
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
Confezionamento
box of 16 (4 trays, 4 units/tray)
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
tecniche
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9, excluding lid
Lungh. × largh.
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
Misura
4 wells
Area superficie pozzetto
1.7 cm2
Volume pozzetto
500-1700 μL
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le camere di coltura coprivetrini Millicell® EZ possono essere utilizzate per coltivare, fissare e colorare le cellule direttamente sul vetrino per microscopia. Non è necessario smontare l′unità o trasferire la cellule da un dispositivo a un altro prima delle analisi. Poiché i pozzetti in polipropilene resistono alla maggior parte dei fissativi, è possibile coltivare le cellule sul vetrino e colorarle direttamente nei pozzetti. Colorate le cellule, il vetrino da microscopia può essere facilmente rimosso spingendo verso il basso le quattro alette dell′unità e asportando i pozzetti sollevandoli. La semplicità di rimozione del vetrino riduce il rischio di danneggiare le cellule; inoltre, non sono necessari utensili per asportare i pozzetti dal vetrino. I bordi rialzati in corrispondenza degli angoli del coperchio consentono di impilare una sull′altra più unità nell'incubatore; per l′incubazione, si può anche utilizzare la vaschetta fornita con le unità.
Nota sulla preparazione
  1. Coltivate, fissate e colorate le cellule seguendo il protocollo preferito.
  2. Per accedere al vetrino da microscopia, appoggiare la camera Millicell® EZ su una superficie piana e rompere le quattro alette spingendole verso il basso con il pollice. Rimuovere il coperchio. Sollevare i pozzetti per rimuoverli, tenendo fermo il vetrino. Rimuovere il vetrino dal suo supporto.
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Jieun Kwon et al.
The ocular surface, 18(1), 80-97 (2019-10-14)
To investigate the role of Anti-Citrullinated Protein autoantibodies (ACPAs) in the pathology of dry eye disease (DED) and the therapeutic potential of pooled human immune globulin-eye drops in these patients. We investigated the presence of citrullinated proteins and ACPAs in
Timothy J Davies et al.
Stem cells and development, 21(10), 1688-1700 (2011-09-22)
The derivation of pluripotent embryonic stem cells (ESCs) from a variety of genetic backgrounds remains a desirable objective in the generation of mice functionally deficient in genes of interest and the modeling of human disease. Nevertheless, disparity in the ease
Xinfang Yu et al.
Journal of hematology & oncology, 13(1), 40-40 (2020-05-03)
Aberrant activation of DNA damage response (DDR) is a major cause of chemoresistance in colorectal cancer (CRC). CHK1 is upregulated in CRC and contributes to therapeutic resistance. We investigated the upstream signaling pathways governing CHK1 activation in CRC. We identified
Articoli
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.