Key Documents
CLS354433
Corning® BioCoat Matrigel® Matrix Multiwell Plate
flat bottom clear wells, lid
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
Materiali
flat bottom clear wells
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 2 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354433
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorie correlate
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)