CLS353025
Corning® Falcon® Cell Culture Dish
plate diam. × capacity 150 x 25 mm × 45 mL, with 20mm Grid Molded in Base, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Dish
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
with 20mm Grid Molded in Base
Confezionamento
case of 100 ea (10 packs of 20)
Produttore/marchio commerciale
Corning 353025
tecniche
cell attachment: suitable
plate diam. × capacity
150 x 25 mm × 45 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS353025 | 4065269200529 |