CLS3235
Corning® CellCube Double-T Tubing Manifold
3/8”ID Thermoelastic Tubing, 4 Aseptic Connectors, sterile
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
tubing (3/8”ID Thermoelastic)
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 3235
Applicazioni
Adherent Cell Scale Up
Caratteristiche e vantaggi
- CellCube Double-T Manifold
- 4 Aseptic Connectors
- Sterility Assurance Level(SAL) of 10-6
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)