CLS2595
Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate
flat bottom clear, PVC, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVC
flat bottom clear
round wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Produttore/marchio commerciale
Corning 2595
Confezionamento
bag of 25 ×
Misura
96 wells
Volume pozzetto
250 μL
Volume di lavoro pozzetto
50-150 μL
Colore
clear
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
- Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate is economical and not treated.
- Applicable for solution-based assays, serial dilutions, and general storage purposes.
- Lids are not available.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of