Documenti fondamentali
CLS10042
Corning® HYPERStack® disposable tubing set
for use with glass bottle, sterile
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NA.75
Descrizione
18 in. C-Flex® tubing
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 10042
Note legali
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
HYPERStack is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)