C2692
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 10 L (2.5 gal), low-density polyethylene
Sinonimo/i:
carboys, nalgene carboys
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 2210-0020
Alt. × Diam.
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
Capacità nominale
10 L (2.5 gal)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)