CLL1222
Safe Harbor Landing Pad Cell Line HCT-116 Cancer Cells
human male colorectal tissue (Source Disease: Colorectal carcinoma)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Safe Harbor Landing Pad Cell Line HCT-116 Cancer Cells,
Origine biologica
human male colorectal tissue (Source Disease: Colorectal carcinoma)
Livello qualitativo
Stato
frozen liquid (Vial of Frozen Cells)
Modalità di accrescimento
Adherent
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Terreno di coltura
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)